Merck
DNTPCA10
Sigma-Aldrich
CleanAmp dNTPミックス
10 μmol of each dNTP, Modified dNTP set for hot-start PCR
別名:
dNTP, dNTPミックス, デオキシヌクレオチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
形状
liquid
品質
10 μmol of each dNTP
特徴
hotstart
濃度
50 mM (each dNTP)
colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CleanAmp dNTPs, are a product of TriLink BioTechnologies, Inc. CleanAmp dNTPs are modified nucleoside triphosphates that block DNA polymerase nucleotide incorporation. CleanAmp dNTPs are activated by the initial heating step and subsequent denaturing steps in typical hot start PCR cycling conditions. This process limits the amount of activated dNTPs during each cycle of PCR, allowing for more specific and efficient amplification of the desired product and also reducing or completely avoiding mis-priming or primer dimer formation. CleanAmp dNTPs provide a more affordable solution than hot start enzymes for a variety of PCR-based applications.
アプリケーション
  • For qPCR amplifications using SYBR
  • For multiplex PCR
  • For reduction of primer dimers
包装
10 μmoles: 4 vials:
200 μL dATP at 50 mM in buffered glycine solution
200 μL dCTP at 50 mM in buffered glycine solution
200 μL dTTP at 50 mM in buffered glycine solution
200 μL dGTP at 50 mM in buffered glycine solution
法的情報
CleanAmp dNTPsは、TriLink BioTechnologies, Inc.から購入者に対し、CleanAmp dNTPsの使用を内部研究に制限する譲渡不可の権利付きで提供されます。購入者が学術機関、非営利団体、営利団体であるかは問われません。CleanAmp dNTPはヒトの治療用および臨床診断用には使用しないでください。CleanAmp dNTPを商業的に利用する場合は、使用者が大学機関や非営利団体であってもライセンスが必要です。CleanAmp dNTPsの商業ライセンス情報はTriLink BioTechnologies, Incから入手することができます。購入者は、 TriLink BioTechnologies, Inc. からの承認なしに、CleanAmp dNTPsおよびその使用を明記した請求項を含む特許申請を出願するためにCleanAmp dNTPsを使用することは、世界中のいかなる国でも認められません。以上の条項およびこの同意の条件に従わなかった場合、 CleanAmp dNTPsの所有および使用に関する購入者の権限は、ただちに停止されます。
CleanAmp is a trademark of TriLink BioTechnologies, Inc.
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xinglong Xiao et al.
Journal of virological methods, 187(2), 357-361 (2012-11-13)
Nucleic acid testing (NAT) is valuable for screening blood donors for occult hepatitis B virus (HBV) infection and infection during the window period in countries where HBV is endemic, such as China. An "in-house" NAT (Triplex NAT) was developed for
Franck Court et al.
Nucleic acids research, 39(14), 5893-5906 (2011-04-12)
Parental genomic imprinting at the Igf2/H19 locus is controlled by a methylation-sensitive CTCF insulator that prevents the access of downstream enhancers to the Igf2 gene on the maternal chromosome. However, on the paternal chromosome, it remains unclear whether long-range interactions
Elena Hidalgo Ashrafi et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 15, Unit 15-Unit 15 (2009-10-10)
Hot-start PCR is a technique that improves PCR performance by reducing nonspecific amplification during the initial setup stages of the PCR. This unit describes hot-start PCR protocols which utilize primers containing temperature-sensitive modifications. The introduction of 4-oxo-tetradecyl (OXT) phosphotriester groups
Franck Court et al.
Genome biology, 12(5), R42-R42 (2011-05-17)
Despite its critical role for mammalian gene regulation, the basic structural landscape of chromatin in living cells remains largely unknown within chromosomal territories below the megabase scale. Here, using the 3C-qPCR method, we investigate contact frequencies at high resolution within
Inna Koukhareva et al.
Nucleic acids symposium series (2004), (52)(52), 259-260 (2008-09-09)
Several 3'-ether and 3'-ester derivatives of 2'-deoxyribonucleoside 5'-triphosphates (dNTPs) were prepared. These dNTP derivatives were not substrates for DNA polymerase and did not support primer extension at room temperature. However, by short pre-heating to 95 degrees C in PCR buffer