Merck
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-ジオレオイル-3-リノレオイル-rac-グリセリン
liquid, 97% (TLC)
別名:
1,2-ジ(cis-9-オクタデセノイル)-3-(cis-9,12-オクタデカジエノイル)-rac-グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H102O6
CAS番号:
分子量:
883.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
97% (TLC)
形状
liquid
官能基
ketone
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
InChI Key
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
物理的形状
常温で粘性のある液体
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D9925-VAR:
D9925-BULK:
D9925-100MG-PW:
D9925-10MG:
D9925-100MG:
D9925-25MG:
試験成績書(COA)