スキップする
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
別名:
Harvard Bioscience 740709, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
50 ea
カートの在庫状況を確認する
¥164,000
100 ea
カートの在庫状況を確認する
¥242,000
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
¥164,000
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, dialysis: suitable
pore size
10 kDa MWCO
application(s)
life science and biopharma
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D8687D8812D9187
Dispo-Biodialyzer MWCO 10 kDa
D9062
Dispo-Biodialyzer
description
MWCO 10 kDa
description
MWCO 1 kDa
description
MWCO 2 kDa
description
MWCO 50 kDa
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea, case of 100 ea
packaging
-
pore size
10 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)