スキップする
D8399
ダナゾール
≥98%
別名:
17β-ヒドロキシ-2,4,17α-プレグナジエン-20-yno[2,3-d]イソオキサゾール, 2,4,17α-プレグナジエン-20-イノ[2,3-d]イソオキサゾール-17-オール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥20,100
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥37,000
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H27NO2
CAS番号:
分子量:
337.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
241-270-1
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
¥20,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
CC12Cc3cnoc3C=C1CCC4C2CCC5(C)C4CC[C@@]5(O)C#C
InChI
1S/C22H27NO2/c1-4-22(24)10-8-18-16-6-5-15-11-19-14(13-23-25-19)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,24H,5-10,12H2,2-3H3/t16?,17?,18?,20?,21?,22-/m0/s1
InChI key
POZRVZJJTULAOH-ZIKCMSSPSA-N
Biochem/physiol Actions
ダナゾールは弱アンドロゲンであり、下垂体前葉抑制剤です。
Features and Benefits
この化合物はSanofi Aventis社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1162501SML2344G5168
ダナゾール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162501
ダナゾール
SJB3-019A ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2344
SJB3-019A
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥89% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ダナゾール
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
D8399-1G: + D8399-100MG: + D8399-250MG: + D8399-BULK: + D8399-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)