Merck
D8256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-α-amino-n-butyric acid piperidinium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O4S · C5H11N
CAS番号:
分子量:
421.55
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCNCC1.CCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C5H11N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5H2
InChI Key
OHJSADPAHLBZEH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3