スキップする
D7946
DIM-C-pPhOCH3
≥98% (HPLC)
別名:
1,1-bis(3′-Indolyl)-1-(p-methoxyphenyl)methane; 3,3′-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-1H-indole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥65,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H20N2O
CAS番号:
分子量:
352.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥17,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C24H20N2O/c1-27-17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-25-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-26-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24-26H,1H3
InChI key
ZCCMKJAXOIFTHH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIM-C-pPhOCH3 is a Nerve Growth Factor-Induced Bα (NGFI-Bα, Nur77) agonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0363SML1508SML0927
DIM-C-pPhOCH3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7946
DIM-C-pPhOCH3
C-DIM12 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1508
C-DIM12
Diapocynin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0927
Diapocynin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white to light yellow
color
light orange to dark orange
color
, light orange to dark red
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D7946-BULK: + D7946-10MG: + D7946-VAR: + D7946-5MG: + D7946-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)