Merck
D7444
Sigma-Aldrich
p38δ、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MAPK13, PRKM13, SAPKA4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥75,000
¥75,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥75,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥75,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
220-298 nmol/min·mg
分子量
~71 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAPK13(5603)
生物化学的/生理学的作用
p38δ(SAPK4)はp38 MAPKファミリーのメンバーであり、化学ストレス、環境ストレスや炎症誘発性サイトカインによって活性化されます。P38δはTGY二重リン酸化モチーフを有し、細胞ストレスや炎症誘発性サイトカインに応答して活性化されます。MAPキナーゼキナーゼ3および6はP38δをリン酸化して活性化します。転写因子ATF2や微小管ダイナミクスの調節因子であるスタスミンは、このキナーゼの基質であることが確認されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
D7444-10UG:
D7444-10UG-PW:
D7444-BULK:
D7444-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)