Merck
D6068
Sigma-Aldrich
N-[4-[(6,7-ジメトキシ-4-キナゾリニル)アミノ]フェニル]ベンズアミド 塩酸塩
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(4′-ベンズアミドアニリノ)-6,7-ジメトキシキナゾリン 塩酸塩, オーロラキナーゼインヒビターII
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N4O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
436.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
yellow
溶解性
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~2.4 mg/mL (with warming up to 60°C for 1 minute)
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3ccc(NC(=O)c4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C23H20N4O3.ClH/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15;/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26);1H
InChI Key
OQCLKJREASBKNO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
オ-ロラキナ-ゼインヒビタ-
特徴および利点
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D6068-VAR:
D6068-5MG:
D6068-25MG:
D6068-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicola M Heron et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(5), 1320-1323 (2005-12-13)
A novel series of 5-aminopyrimidinyl quinazolines has been developed from anilino-quinazoline 1, which was identified in a high throughput screen for Aurora A. Introduction of the pyrimidine ring and optimisation of the substituents both on this ring and at the