Merck
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12Br2O4
CAS番号:
分子量:
307.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)