Merck
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン ヘミシュウ酸塩
別名:
4-(ジメチルアミノ)アニリン ヘミシュウ酸塩, 4-アミノ-N,N-ジメチルアニリン ヘミシュウ酸塩, DMPPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
CAS番号:
分子量:
181.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
注意
空気に触れると容易に暗色化します。
以下による置換
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D4267-100G:
D4267-5G:
D4267-BULK:
D4267-25G:
試験成績書(COA)