スキップする
D4071
5, 15-DPP
別名:
5,15-ジフェニル-21H,23H-ポルフィン, 5,15-ジフェニル-ポルフィン, 5,15-ジフェニルポルフィン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥17,800
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C32H22N4
CAS番号:
分子量:
462.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
¥17,800
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(cc4ccc([nH]4)c(-c5ccccc5)c6ccc(cc7ccc2[nH]7)n6)n3
InChI
1S/C32H22N4/c1-3-7-21(8-4-1)31-27-15-11-23(33-27)19-25-13-17-29(35-25)32(22-9-5-2-6-10-22)30-18-14-26(36-30)20-24-12-16-28(31)34-24/h1-20,33,36H/b23-19-,24-20-,25-19-,26-20-,31-27-,31-28-,32-29-,32-30-
InChI key
FNNOEKVUXXVPAI-DUVOQLPESA-N
Application
5, 15-DPPは、下記で、シグナル伝達物質および転写活性化因子3(STAT3)阻害薬として使用されています:
  • 悪性末梢神経鞘腫瘍(MPNST)の生存および増殖に対する影響を解析するため
  • ヒト栄養膜におけるnometastatic gene 23-H1(NME1またはnm23-H1)発現の胸腺間質性リンパ球新生因子(TSLP)調節に対する影響を検討するため
  • ヒトマクロファージおよび子宮内膜間質細胞における17β-エストラジオールおよび2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ダイオキシン(TCDD)-誘発性M2極性化に対する影響を検討するため
Biochem/physiol Actions
5, 15-DPPはSTAT3の選択的インヒビターであり、STAT3-SH2のアンタゴニストとして選択的に作用します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4505573109P5172
5, 15-DPP
Sigma-Aldrich
D4071
5, 15-DPP
description
-
description
≥99%
description
The STAT3 Inhibitor VIII, 5,15-DPP, also referenced under CAS 22112-89-6, controls the biological activity of STAT3.
description
≥95%, synthetic
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
D4071-VAR: + D4071-50MG: + D4071-BULK: + D4071-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. In which solvents is 5,15 DPP dissolved?
    1 回答
    1. The solubility of the product is not tested as this is not a part of the product specification.
      However, not the same product, but product #573109, under the same CAS number had a solubility: DMSO (<1 mg/ml).