スキップする
D3630
ジフェンヒドラミン 塩酸塩
≥98% (HPLC), H1 histamine receptor antagonist, powder
別名:
2-ジフェニルメトキシ-N,N-ジメチルエチルアミン 塩酸塩, N-(2-ジフェニルメトキシエチル)-N,N-ジメチルアミン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
在庫from市川市大町368
¥8,950
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,800
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥17,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO · HCl
CAS番号:
分子量:
291.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
205-687-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥8,950
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジフェンヒドラミン 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
ジフェンヒドラミン塩酸塩の用途:
in vivoでの抗ヒスタミン薬ビラスチンの長期間の作用を研究するための参照化合物
心筋細胞分化および骨芽細胞分化を用いる胚幹細胞テスト(EST)による胎芽毒性の検出[1]
実験的研究における抗ヒスタミン薬
Biochem/physiol Actions
H1ヒスタミン受容体拮抗薬
ジフェンヒドラミン塩酸塩(DPH)は過敏反応の症状を緩和する抗ヒスタミン薬です。DPHは抗ムスカリン性の顕著な鎮静薬効果を示します。 DPHは種々の原因による悪心、嘔吐および眩暈の予防にも使用されます。さらに、DPHは不眠症の有望な治療法の働きをします。。
Features and Benefits
本化合物はジョンソン・エンド・ジョンソンによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D23961218005D2600000
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D3630-50G:4.548173392165E12 + D3630-100G:4.548173392158E12 + D3630-5G:4.548173393995E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)