Merck
D3409
Sigma-Aldrich
ジフェニルアミン
ACS reagent, passes test for sensitivity to nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NH
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
508755
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
グレード
ACS reagent
蒸気密度
5.82 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
自己発火温度
1175 °F
強熱残分
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
溶解性
alcohol: passes test
微量陰イオン
nitrate (NO3-): passes test
適合性
passes test for sensitivity to nitrate
SMILES記法
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Liver,spleen
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3409-500G:
D3409-100G:
D3409-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul Bamborough et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(14), 5131-5143 (2011-06-28)
A kinase-focused screening set of fragments has been assembled and has proved successful for the discovery of ligand-efficient hits against many targets. Here we present some of our general conclusions from this exercise. Notably, we present the first profiling results
You-Zhi Tang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(5), 1903-1913 (2007-01-24)
Since the research on antioxidants provides theoretical information for the medicinal development, and supplies some in vitro methods for quick-optimizing drugs, it attracts more scientific attention from bioorganic and medicinal chemists. In addition to the traditional O-H bond-type antioxidant, carbazole
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))