Merck
D3172
Sigma-Aldrich
DuraSeal laboratory stretch film
roll W × L 4 in. × 250 ft
別名:
heat-resistant stretch film, laboratory cling film, plastic stretch film, solvent-resistant stretch film
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,650
¥11,650
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,650
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
¥11,650
Check Cart for Availability
物質
polyethylene film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech DS4-250
W × L
10 cm × 76.20 m
ロールW × L
4 in. × 250 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレンベースのフィルムには、パラフィンフィルムより透明である、本質的にあらゆる溶媒と腐食剤に耐性を持つ、100°Cで軟化しない、引き裂き耐性によって引っ張りと粘着に優れている、という明らかな利点があります。
特徴および利点
  • DuraSeal™ laboratory stretch film is transparent, durable, solvent-resistant polyethylene-based that offers clear advantages over paraffin films.
  • Free of any adhesives, it resists essentially all caustic agents and organic solvents.
  • Microwave compatible - can withstand heat up to 100°C.Superior tear-resistant stretching and cohesion.
法的情報
DuraSeal is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)