Merck
D3139
Sigma-Aldrich
2′-デオキシアデノシン 3′-一リン酸 ナトリウム塩
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5O6P · xNa+
CAS番号:
分子量:
331.22 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)