蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3022-BULK:
D3022-500ML:
D3022-1L:
試験成績書(COA)