Merck
D2531
Sigma-Aldrich
d-3-Methoxy-N-methylmorphinan 臭化水素酸塩 一水和物
≥99% (TLC)
別名:
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩 一水和物, (9S,13S,14S)-3-メトキシ-17-メチルモルフィナン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H25NO · HBr · H2O
CAS番号:
分子量:
370.32
Beilstein:
6453793
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
SMILES記法
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI Key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デキストロメトルファン臭化水素酸塩一水和物はシトクローム P450 2D6 酵素活性の基質として用いられています。リン酸カリウムバッファー中で P450 活性を測定し酵素阻害研究に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
デキストロメトルファン臭化水素は N-メチルD-アスパラギン酸(NMDA)‐制御イオンチャネルにおけるアロステリックアンタゴニストであり、また電位依存性チャネルにおけるアンタゴニストです。デキストロメトルファン臭化水素は空咳の治療に適しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2531-BULK:
D2531-VAR:
D2531-50G:
D2531-10G:
D2531-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Musacchio et al.
Life sciences, 45(19), 1721-1732 (1989-01-01)
There is increasing evidence that sigma ligands and dextromethorphan (DM) bind to at least one common high-affinity site. DM and other antitussives do not produce psychotomimetic effects. This suggested that sigma ligands may produce their characteristic effects through another site
Dependence on dextromethorphan hydrobromide.
Fleming Philip M
British Medical Journal (Clinical Research ed.), 293(6547), 597-597 (1986)
The effect of prototypic sigma ligands on the binding of [3H]dextromethorphan to guinea pig brain.
Klein, et al.
Neuroscience Letters, 91, 175-175 (1989)
In Vitro Inhibition and Induction of Human Liver Cytochrome P450 Enzymes by Gentiopicroside: Potent Effect on CYP2A6
Deng Y, et al.
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 28(4), 339-344 (2013)
T Zimmermann et al.
Arzneimittel-Forschung, 45(1), 41-43 (1995-01-01)
The polymorphism of dextromethorphan (CAS 125-71-3) metabolism is dependent on hepatic cytochrom P4502D6 (CYP2D6) activity. The relationship between the CYP2D6 genotype and the dextromethorphan phenotype was studied in 83 healthy unrelated subjects. Genotype was determined by allele-specific polymerase chain reaction