コンテンツへスキップ
D1306
デブリソキン 硫酸
powder, ≥98% (TLC)
別名:
3,4-ジヒドロ-2(1H)-イソキノリンカルボキシミダミド, Ro 5-33071, デブリソキン 硫酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C20H26N6 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
448.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
209-472-4
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
デブリソキン 硫酸,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
285 °C
solubility
H2O: 20 mg/mL (with heat)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCc2ccccc2C1.NC(=N)N3CCc4ccccc4C3
InChI
1S/2C10H13N3.H2O4S/c2*11-10(12)13-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-13;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5-7H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
CAYGYVYWRIHZCQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
General description
シトクロムP450 CYP2D6の基質, シトクロムP450の遺伝的多型に対する指標
Biochem/physiol Actions
Debrisoquine is an anti-hypertensive agent. It is metabolized by cytochrome P4502D6.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デブリソキン 硫酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D1306-100MG-PW: + D1306-BULK: + D1306-100MG: + D1306-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)