Merck
D2282
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
別名:
1,2-Dihexadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H100O6
CAS番号:
分子量:
833.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC