スキップする
D2197
ジアホラーゼ from Clostridium kluyveri
recombinant, expressed in E. coli, Animal-component free
別名:
ジアホラーゼ, リポアミドデヒドロゲナーゼ, リポイルデヒドロゲナーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 units
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥18,600
500 units
カートの在庫状況を確認する
¥45,900
300 units
カートの在庫状況を確認する
¥47,100
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
Specific activity:
>=30 units/mg protein (biuret)
Recombinant:
expressed in E. coli
¥18,600
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solid
specific activity
>=30 units/mg protein (biuret)
storage temp.
−20°C
General description
研究領域:がん
Application
Clostridium kluyveri 由来のジアホラーゼは次の用途で使用されています。
  • 鰓細胞における乳酸脱水素酵素アッセイ。
  • ギ酸脱水素酵素アッセイ用ストリップへの含浸。
  • 電子受容体の存在下でβ-NADH または β-NADPH を酸化するさまざまなアッセイ。
  • ベンゾキノン還元中のセミキノン生成。
  • 培養筋細胞におけるグルコース取り込みの評価。
  • 乳酸脱水素酵素細胞毒性アッセイ。
Biochem/physiol Actions
ジアホラーゼは、メチレンブルーや 2,6- ジクロロフェノールインドフェノールなどの電子受容体の存在下で、β-NADH またはβ -NADPH のいずれかの酸化を触媒します。 β-NADH かβ -NADPH のどちらかに特異的なジアホラーゼが知られています。Straub のブタ心臓酵素は、天然のジアホラーゼ(β-NADH 特異的)ならびにリポ酸およびリポアミドデヒドロゲナーゼ活性を有していると思われます。
Physical form
トレハロースを含む凍結乾燥粉末として供給されます。
Other Notes
1単位のジアホラーゼは、25°C、pH 7.5で毎分1.0 μmolのβ-NADHを酸化し、それに対応して適切な電子受容体を還元します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D554059747427211
description
recombinant, expressed in E. coli, Animal-component free
description
lyophilized powder, 3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
description
≥90 U/mg
description
-
specific activity
>=30 units/mg protein (biuret)
specific activity
3.0-20.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥90 U/mg
specific activity
≥300 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
D2197-100UN-PW: + D2197-300UN-PW: + D2197-500UN-PW: + D2197-VAR: + D2197-500UN: + D2197-BULK: + D2197-300UN: + D2197-100UN:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D2197-300UN04061832729251
D2197-500UN04061833561867
D2197-100UN04061832729244
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the molecular weight of this diaphorase?
    1 回答
    1. The molecular weight for this product is not determined. However, other sources report a molecular weight of 24,000 daltons for Diaphorase from Clostridium.
      役に立ちましたか?
  2. How to prepare stock solution for Diaphorase in order to use 2 units in reaction
    1 回答
    1. For assay purposes, this product is reconstituted 1 mg/ml in cold 200 mM Tris-HCl buffer containing 294 mM Potassium Chloride, 0.54 mM Riboflavin 5'-monophosphate, and 0.025% (w/v) BSA, pH 7.5. The minimum activity of this enzyme is 30 u/mg protein with a minimum protein content of 50%. At the minimum activity and minimum protein content, 2 units of 1 mg/mL stock solution would have a volume of 133 uL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d2197#product-documentation