powder
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP19A1(1588)
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2016-250MG:
D2016-VAR:
D2016-BULK:
D2016-1G:
D2016-100MG:
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.