スキップする
D1064
ジヒドロカイニン酸
≥98% (HPLC), GLT-1 glutamate transporter inhibitor, powder
別名:
2-カルボキシ-4-イソプロピル-3-ピロリジン酢酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥44,900
50 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥160,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥44,900
出荷予測2026年6月01日詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ジヒドロカイニン酸, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h5-7,9,11H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChI key
JQPDCKOQOOQUSC-OOZYFLPDSA-N
Gene Information
Application
Dihydrokainic acid has been used as a glutamate transporter (GLT-1) inhibitor in the glutamate uptake assay of astrocytes[1] and glial cells.[2] It may be used as a GLT-1 inhibitor in Lateral habenula (LHb).
Biochem/physiol Actions
GLT-1グルタミン酸トランスポ-タ-の選択的阻害剤で、高濃度では、AMPA/カイニン酸受容体の弱い阻害剤です。
グルタミン酸トランスポ-タ-GLT-1の選択的インヒビタ-です。高濃度のジヒドロカイニン酸は、AMPA/カイニン酸グルタミン酸受容体の弱い阻害剤です。
Dihydrokainic favors neuronal cell death.[3] It modulates anxiety and depression behaviors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Excitatory Amino Acid Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
K2389SML0075K0250
OBAA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0075
OBAA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: soluble
Gene Information
human ... SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
rat ... Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506), SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik4(24406), Grin2a(24409)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)