安全性情報
D0750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-glutamic acid bis(cyclohexylammonium) salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O6S · 2C6H13N
CAS番号:
分子量:
578.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.C3CCC(CC3)NC4CCCCC4.CN(C)c5cccc6c(cccc56)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.2C12H23N/c1-19(2)14-7-3-6-12-11(14)5-4-8-15(12)26(24,25)18-13(17(22)23)9-10-16(20)21;2*1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-8,13,18H,9-10H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23);2*11-13H,1-10H2/t13-;;/m0../s1
InChI Key
WSDYWOBTDRXBJG-GXKRWWSZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D0750-500MG:
D0750-VAR:
D0750-BULK:
D0750-100MG:
D0750-250MG:
D0750-5G:
D0750-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)