スキップする
D0447
D12-116 トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
L-チロシル-L-a-グルタミル-L-セリル-L-イソロイシル-L-アルギニル-L-イソロイシルグリシル-L-バリル-L-アラニル-L-プロリル-L-セリル-L-グルタミン トリフルオロアセタート塩, YESIRIGVAPSQ トリフルオロアセタート塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C58H94N16O19 · xC2HF3O2
分子量:
1319.46 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)[C@@H](C)CC)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C58H94N16O19.C2HF3O2/c1-8-29(5)45(53(88)64-25-42(79)71-44(28(3)4)54(89)65-31(7)56(91)74-23-11-13-40(74)52(87)70-38(26-75)50(85)68-37(57(92)93)18-20-41(60)78)72-49(84)35(12-10-22-63-58(61)62)67-55(90)46(30(6)9-2)73-51(86)39(27-76)69-48(83)36(19-21-43(80)81)66-47(82)34(59)24-32-14-16-33(77)17-15-32;3-2(4,5)1(6)7/h14-17,28-31,34-40,44-46,75-77H,8-13,18-27,59H2,1-7H3,(H2,60,78)(H,64,88)(H,65,89)(H,66,82)(H,67,90)(H,68,85)(H,69,83)(H,70,87)(H,71,79)(H,72,84)(H,73,86)(H,80,81)(H,92,93)(H4,61,62,63);(H,6,7)/t29-,30-,31-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,44-,45-,46-;/m0./s1
InChI key
UVRSGFIIMHKCQD-ASTQSYHGSA-N
Biochem/physiol Actions
D12-116は、グリシン受容体(GlyR)のアロステリックな特異的モジュレーターです。
D12-116は、グリシン受容体(GlyR)のアロステリックな特異的モジュレーターです。ペプチドD12-116は、GlyRの機能を顕著に亢進し、a1b2g2S GABAA受容体には影響しません。
Features and Benefits
This compound is featured on the Glycine Receptor page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)