Merck
D0300
Sigma-Aldrich
Difucosyllacto-N-hexaose A from human milk
≥90% (HPLC)
別名:
DFLN(a)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H88N2O39
CAS番号:
分子量:
1365.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
その他情報
Octasaccharide containing the Lewis X substructure
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)