Merck
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H1215N2O2
CAS番号:
分子量:
206.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % 15N
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
テクニック
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
InChI Key
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
574600-BULK:
574600-250MG:
574600-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1