詳細
anionic
製品種目
BioXtra
アッセイ
~98%
フォーム
powder
分子量
244.33 g/mol
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
200 mg, clear, colorless (in 4 mL H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D0181-25G:
D0181-VAR:
D0181-BULK:
D0181-1G:
D0181-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)