抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DDC-109, monoclonal
分子量
antigen ~50 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rabbit, sheep, guinea pig, monkey, rat, human, bovine, canine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using bovine brain extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
rat ... Ddc(24311)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
D0180-.2ML:
D0180-.5ML:
D0180-BULK:
D0180-VAR:
試験成績書(COA)