製品種目
ColorWheel®
品質水準
フォーム
lyophilized
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
flow cytometry: suitable
蛍光検出
λex 640 nm; λem 654 nm
適合性
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
iFluor 633 succinimidyl ester is bright, stable far-red fluorescent dye that has spectral properties comparable to Alexa Fluor™ 633. It exhibits an excitation max at 640 nm and an emission max at 654 nm with an extinction coefficient of 250,000 cm-1 M-1. iFluor 633 can be used for covalent labeling of antibodies and detection by flow cytometry. It exhibits good stability, selectivity, and reactivity with protein amine groups.
アプリケーション
適合性
物理的形状
CWD-IF633-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready iFluor 633 Dye
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
再構成
保管および安定性
法的情報
免責事項
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ