Merck
CS1090
Sigma-Aldrich
HMG-CoAレダクターゼアッセイキット
sufficient for 30 assays (1 mL), sufficient for 100 assays (200 μL)
別名:
HMGRアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.28
使用法
sufficient for 100 assays (200 μL)
sufficient for 30 assays (1 mL)
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
関連するカテゴリー
詳細
HMG-CoAレダクターゼアッセイキットは、コレステロール代謝経路やその他の関連代謝経路の基礎研究に重要なツールです。
アプリケーション
HMGR活性測定キットは、HMG-CoAレダクタ-ゼ活性の検出が行えるようにデザインされています。精製済みのHMG-CoAレダクタ-ゼ触媒サブユニットに対する阻害剤・活性化剤は、治療用として重要な役割を果たす可能性があります。本キットの主な機能として、これら阻害剤・活性化剤のスクリ-ニングが可能です。本アッセイは、基質HMG-CoAの存在下におけるHMGR触媒サブユニットによるNADPHの酸化に伴う340 nmの吸光度減少の分光測定に基づいています。
生物化学的/生理学的作用
HMGR(3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoAレダクタ-ゼ)は小胞体に位置する膜貫通型糖タンパク質です。この酵素はHMG-CoAを4電子還元して補酵素A(CoA)とメバロン酸とする反応(ステロ-ル生合成の律速段階)を触媒します。HMGRの活性は、メバロン酸に由来する産物の濃度を維持するため、合成・分解からリン酸化に至る全行程で制御されています。HMGRは生理的な調節を受けるだけでなく、高血清コレステロ-ルの臨床的な治療において薬剤の標的とされています。高コレステロ-ル血症はしばしばアテロ-ム性動脈硬化症やそれに続く心血管症状の発症をもたらし、結果として心筋梗塞や脳卒中をひきおこす可能性があるため、血清コレステロ-ル濃度の制御は治療上の重要な役割を担っています。コレステロ-ルホメオスタシスの乱れは慢性的な炎症状態の発症に寄与することが示されています。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • N6505β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, ≥95% (HPLC) 25 mgSDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rosana Aparecida Manólio Soares et al.
International journal of molecular sciences, 16(2), 4150-4160 (2015-02-19)
The objective of this study was to identify the major peptides generated by the in vitro hydrolysis of Amaranthus cruentus protein and to verify the effect of these peptides on the activity of 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reductase (HMG-CoA reductase), a key enzyme
Mohammad Azizur Rahman et al.
BioMed research international, 2014, 828149-828149 (2014-06-25)
Oxidation of low-density lipoprotein (LDL) has been strongly suggested as the key factor in the pathogenesis of atherosclerosis. Mushrooms have been implicated in having preventive effects against chronic diseases due especially to their antioxidant properties. In this study, in vitro
G A Holdgate et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 3), 528-531 (2003-05-30)
The statins are inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-CoA) reductase (HMG-CoAR), and are utilized to decrease levels of atherogenic lipoproteins in patients with, or who are at high risk of, cardiovascular disease. This study describes the inhibition of a recombinant, catalytic
A J Koning et al.
Molecular biology of the cell, 7(5), 769-789 (1996-05-01)
In all eucaryotic cell types analyzed, proliferations of the endoplasmic reticulum (ER) can be induced by increasing the levels of certain integral ER proteins. One of the best characterized of these proteins is HMG-CoA reductase, which catalyzes the rate-limiting step
R Kleemann et al.
Current drug targets. Cardiovascular & haematological disorders, 5(6), 441-453 (2006-03-01)
Besides classical risk factors such as hypercholesterolemia and hypertension, chronic subacute inflammation has recently been recognized as an important force driving the development of atherosclerosis, the most common underlying cause of myocardial infarction and stroke. There is compelling evidence that
資料
3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMGR) is a transmembrane glycoprotein, located on the endoplasmic reticulum.