Merck
CMC0019
Sigma-Aldrich
OverExpress C43(DE3)ケミカルコンピテントセル
Escherichia coli, rod shaped
別名:
C43 strain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106202
NACRES:
NA.85
product name
OverExpress C43(DE3)ケミカルコンピテントセル, for the highest protein expression
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
OverExpressエレクトロコンピテントセルおよび化学的コンピテントセルは、真正細菌、酵母、植物、ウイルスおよび哺乳動物など、あらゆるクラスの生物から得られた毒性タンパク質を発現させるのに効果的な大腸菌株です。毒性タンパク質の発現におけるこれらの新株の有効性は、350を超える論文で検証されています。OverExpress株には、毒性タンパク質に対する耐性を与えるために表現型的に選択された遺伝子変異が含まれています。C41(DE3)株はBL21(DE3)株に由来します。この株には少なくとも1つの変異があり、多くの組み換え毒性タンパク質の発現に関連する細胞死を防止します。C43(DE3)株は、異なる毒性タンパク質に対する耐性を選択することによりC41(DE3)から得られ、C41(DE3)とは異なる組合せの毒性タンパク質を発現できます。OverExpress C41(DE3)pLysSとC43(DE3)pLysSは、T7 RNAポリメラーゼの天然の阻害剤であるT7リゾチームをコードするクロラムフェニコール耐性プラスミドも保持しています。pLysSを含有する細胞は、少量のT7リゾチームを産生します。これらの菌株は、誘導前にT7 RNAポリメラーゼの基礎発現を抑制し、それゆえに特に毒性タンパク質をコードする組み換え体を安定化することを目的に使用されています。
遺伝子型(ジェノタイプ)
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
アプリケーション
OverExpress C43(DE3) ケミカルコンピテントセルは、 sterile alpha and TIR motif–containing protein 1(SARM1)のtoll/インターロイキン受容体(TIR)ドメインコンストラクトをトランスフォームするために使用されています。
特徴および利点
  • これらのBL21(DE3)誘導体を用いて任意のT7ベクターにクローニングされたExpress遺伝子
  • 毒性タンパク質や膜タンパク質の発現に効果的
  • 350を超える研究論文で引用
構成
  • OverExpress C43(DE3)ケミカルコンピテントセル
  • pUC 19形質転換コントロールDNA
  • 発現用回復培地
法的情報
OverExpress is a trademark of Imaxio, S.A.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Jia-Qi Lu et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Ribosome-inactivating proteins (RIPs) hydrolyze the N-glycosidic bond and depurinate a specific adenine residue (A-4324 in rat 28S ribosomal RNA, rRNA) in the conserved α-sarcin/ricin loop (α-SRL) of rRNA. In this study, we have purified and characterized lyophyllin, an unconventional RIP
Solène N Lefebvre et al.
eLife, 10 (2021-10-01)
Pentameric ligand-gated ion channels (pLGICs) mediate chemical signaling through a succession of allosteric transitions that are yet not completely understood as intermediate states remain poorly characterized by structural approaches. In a previous study on the prototypic bacterial proton-gated channel GLIC
A Rangunwala et al.
Epidemiology and infection, 142(10), 2147-2154 (2013-12-18)
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus (CCHFV) has the propensity to cause nosocomial infections with a high fatality rate. Handling the virus requires biosafety level-4 facilities, limiting accessibility for many laboratories. Advances in molecular techniques have allowed preparation of safe recombinant antigens
Heather S Loring et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(18), 115644-115644 (2020-08-24)
Sterile Alpha and Toll Interleukin Receptor Motif-containing protein 1 (SARM1) is a key therapeutic target for diseases that exhibit Wallerian-like degeneration; Wallerian degeneration is characterized by degeneration of the axon distal to the site of injury. These diseases include traumatic
Arthur Laganowsky et al.
Nature, 510(7503), 172-175 (2014-06-06)
Previous studies have established that the folding, structure and function of membrane proteins are influenced by their lipid environments and that lipids can bind to specific sites, for example, in potassium channels. Fundamental questions remain however regarding the extent of
プロトコル
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024