Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
CMC0005
Sigma-Aldrich
SIG10 F′ MAX Electrocompetent Cells
for general cloning & library production
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
for molecular biology
フォーム
buffered aqueous solution
細胞形質転換
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥2 x 1010 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The SIG10 F′ MAX Electrocompetent Cells provide large numbers of transformants from hard-to-clone fragments or limited DNA at a lower price.
Genotype
[F´ pro A+B+ lacIqZΔM15::Tn10 (TetR)] /mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
特徴および利点
  • share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
  • provide the performance researchers need with ease of use.
  • provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
  • Blue - white screening
構成
  • SIG10 F′ MAX electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
法的情報
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)