Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
CMC0003
Sigma-Aldrich
SIG10 HIGH Electrocompetent Cells
for protein expression and DNA plasmid production
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
フォーム
buffered aqueous solution
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥5 × 109 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The SIG10 HIGH Electrocompetent Cells are high efficiency cells with a substantially lower cost per reaction and are the most economical choice for standard cloning and library construction.
Genotype
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
特徴および利点
  • share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5a, DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
  • incorporate a unique manufacturing technology that increases transformation efficiency, recombinant yields and reliability.
  • provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
  • Blue - white screening
構成
  • SIG10 HIGH electrocompetent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)