製品CLS9186は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 9186
キャパシティ
2 mL
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
- The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
- Individually wrapped and bulk packed.
- Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)