Merck
CLS7095D9
Corning® ディスポーザブルパスツールピペット、バルクパック、未滅菌、綿栓なし
size 9 in., borosilicate
別名:
Pipettes, pipettes, serological pipets, serological pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Corning 7095D-9
サイズ
9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2