製品CLS6795KITは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6795KIT
色
none
適合性
all Corning digital display hot plates and stirring hot plates
関連するカテゴリー
詳細
This accessory kit is designed for all Corning digital display hot plates and stirring hot plates (Models CLSPC400D, CLSPC420D, PC-600D, CLSPC620D). It is voltage independent and includes a temperature controller (CLS6795PR) that controls the temperature of liquids up to 200ºC, a two piece, 5/16 in. (0.8 cm) diameter, 18 in. (45.7cm) long support rod (CLS440129) and magnetic stir bar retriever (CLS6970SR).
- Use with models: CLSPC400D, CLSPC420D, CLSPC600D, CLSPC620D
- Includes a temperature controller (CLS6795PR), a two piece, 5/16 in. (0.8 cm) diameter, 18 in. (45.7cm) long support rod (CLS440129) and magnetic stir bar retriever (CLS6970SR). (Boss Head clamp (CLS440140) and holding rod (CLS440141) are pictured, but are NOT included in this kit)
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)