特徴
fits flask 4 x 1L
パラメーター
20-300 rpm shaking frequency
4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
外部W × D × H
37 cm × 53 cm × 40 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Truly a benchtop style, the lid on the Corning benchtop shaking incubator has a low pivot point which provides a space-saving size sure to fit on the lab bench and under shelves. Each unit includes a software package, which provides the option of saving data to an external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs. The maximum capacity is 4 x 1L flasks.
特徴および利点
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)