Merck
CLS6776
Corning® LSE ボルテックスミキサー
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, EU plug, 1/cs
別名:
ボルテックス, ミキサー, ミキサーシェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103814
NACRES:
NB.61
製品CLS6776は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
AC/DC入力
230 V AC, Schuko plug
特徴
CE compliant
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6776
パラメーター
0-3400 rpm speed
L × W × H
14 cm × 16 cm × 13 cm
重量
2.2 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corning可変速度LSE渦ミキサーは、振動を最小限に抑えて高速かつ効率的に混合します。このユニットは、強力かつ釣り合いの取れたモーター駆動で、連続混合モードまたは「タッチ」混合モードで動作します。
  • 低速から高速攪拌まで様々なスピードが可能。
  • 釣り合いを最小限の振動に最適化
  • 軽くてポータブル。
  • すべての標準的なマイクロチューブと遠心チューブに対応するカップヘッドが付属しています。
  • オプションである付属品のヘッドと様々なチューブ、プレートとの混合
  • タッチ混合モードおよび連続混合モード
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)