物質
aluminum film
無菌性
non-sterile
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 6570
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (for short and long term storage and PCR, 96 well reactions)
アプリケーション
agriculture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 短期および長期保存用に簡単な装着と脱着
- 気密なシールにより蒸発と濃縮を最小限に抑え、ヒートリッド付きPCRサーマルサイクラーと併用するとオイルフリーの操作が可能です。
- -80°C~150°Cで使用するのに適しており、不透明で穴を開けることができます。
- DMSO耐性
- 非無菌
- デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.