製品CLS5650P10は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
long
perfluoroalkoxy copolymer
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
case of 6
メーカー/製品名
Corning 5650P-10
H × 外径
90 mm × 33 mm
サイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
- Corning® translucent 10 mL volumetric flask includes tapered perfluoroalkoxy screw cap.
- The closure cap provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
- The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
- Flasks have individually calibrated graduation lines.
- Autoclavable at 121ºC without affecting the graduation tolerance.
- They withstand high temperatures and are chemically resistant to various aqueous solutions and organic solvents.
- Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
- Height dimension is flask only, without screw cap.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)