Merck
CLS480121
Corning® LSE シングルブロック、Corning LSE シングルブロックデジタルドライバス用
single block, 20 x 10 mm tubes, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.15
特徴
Holds 20 x 10 mm tubes
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 480121
適合性
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSE シングルブロックは以下のデジタルドライバスに適しています。
LSEデジタルドライバス、シングルブロック:CLS6785SB、CLS6786SB、CLS6787SB
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.