Merck
CLS4612
Corning®マイクロプレートシーリングテープ
ELISA/General Incubation, polyester film, non-sterile
別名:
Microplate Sealing Tape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.13
製品CLS4612は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
polyester film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Corning 4612
パラメーター
-40-+120 °C temp. range
W × L
3.25 in. × 5.25 in.
8.26 cm × 13.34 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Corning® microplate sealing tape is ideal for use in ELISA, general incubation, and other analytical assays.
  • The transparent tape ensures a tight seal to reduce evaporation/condensation and is used for both short- and long-term storage.
  • Uniform adhesive provides an effective well-to-well sealing across the entire plate to eliminate the edge effect in sensitive ELISA assays.
  • Suitable for sealing tissue culture microplates, for short-term storage incubation, transport, and the containment of solutions.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)