Merck
CLS4594
Corning®96ウェルプレート
black/clear bottom, Fibronectin, lid, non-sterile
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
black/clear bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid
Fibronectin
メーカー/製品名
Corning 4594
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (cell cuture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
These plates are general assay plates, ideal for solution-based assays (ie. hemagglutination or precipitation assays), serial dilutions and general storage applications.
特徴および利点
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, for sharp, clear images and minimal background in fluorescent assays
  • Opaque walls of microplates minimize well-to-well cross-talk
  • Optically clear flat bottom for direct microscopic viewing
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)