製品CLS451015Lは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass (glass code 7740)
cap (screw cap)
詳細
Sidearms, 4
無菌性
non-sterile
特徴
reusable
baffled flask
flask style: Spinner
sidearm style: vertical
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 4510-15L
キャパシティ
15 L
ネック直径
100 mm
サイドアーム直径
45 mm
有効容積
15 L
15000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 容量15 L
- フラスコのみです。キャップ、パドル、および付属品は別売りです。
- 直接駆動モーターまたは磁気駆動パドルアセンブリーと併用可能
- 側面のバッフルによって、通気とフラスコ内容物の撹拌を強化
- 特許を取得した「伸縮性」撹拌羽根設計により最適な撹拌を保証
- 4.45 mmの垂直サイドアームにより、サイドアームプローブと接続金具を使用可能
- 容器にはホウケイ酸ガラス、その他の部分にはFDAが認可した丈夫な材料を使用
- 高さと幅の比を固定化することによって、あらゆる容器サイズにわたってスケールアップさせる予測可能性を向上
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)