Merck
CLS432090
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
pink
別名:
Corning Coolcell accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.12
製品CLS432090は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432090
L × W × H
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
pink
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
法的情報
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)