製品CLS432074は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
特徴
LP medium profile for ice
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Corning 432074
L × W × H
28.0 cm × 14.0 cm × 8.6 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning ThermalTray thermo-conductive platforms support CoolRack and CoolSink sample modules in liquid temperature sources such as melting ice, water baths and liquid nitrogen. Made of the same highly conductive alloy as CoolRack and CoolSink modules, ThermalTray platforms conduct the source temperature to the CoolRack or CoolSink and, ultimately, to your samples.
- Stable, sturdy design makes them ideal for processing temperature-sensitive samples in melted ice baths or liquid nitrogen.
- All modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ThermalTray is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)