製品CLS430852は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
詳細
expanded surface
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特徴
cap
disposable
graduations
包装
case of 40
メーカー/製品名
Corning 430852
ボトルネック直径
~45 mm
ボトル 表面積
1700 cm2
ボトルの使用可能容量
340-510 mL
キャパシティ
510 mL
直径× H
117 mm × 271 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning 製のポリスチレンローラーボトルは細胞接着用に最適で、非常に優れた光学的透明性と継ぎ目のない一体型の丈夫な構造を特徴としています。表面の拡大されたローラーボトルは、畝のあるデザインを特徴とし、それにより同じ外部寸法でも、850 sq.cmボトルとしての二倍の成長表面を提供することができます。PETローラーボトルは、光学的に透明な側壁を特徴とし、ロボットハンドリングに最適で、また容量が容易に参照できるよう、目盛り線が刻まれています。すべてのボトルは非発熱性試験済みで、製品追跡ができるようロット番号が個々にプリントされています。継続的ガス交換が必要な用途のために、ベントキャップローラーボトルもご利用いただけます。ボトルはガンマ放射により滅菌済みです。紐架け包装により大量のローラーボトルの扱いも容易です。
標準のCorning製ポリスチレンローラーボトルは、従来のガスプラズマ処理による細胞接着がより改良されるよう、表面を処理しています。この処理により、高エネルギー酸素イオンが発生し、それが表面のポリスチレン鎖に結合し、ローラーボトル表面は親水性となり負電荷を帯びるので、細胞はより付着しやすくなります。
標準のCorning製ポリスチレンローラーボトルは、従来のガスプラズマ処理による細胞接着がより改良されるよう、表面を処理しています。この処理により、高エネルギー酸素イオンが発生し、それが表面のポリスチレン鎖に結合し、ローラーボトル表面は親水性となり負電荷を帯びるので、細胞はより付着しやすくなります。
Corning polystyrene roller bottles are treated for optimal cell attachment and feature superior optical clarity and seamless one-piece durable construction. Expanded surface roller bottles feature a ribbed design that provides twice the growth surface with the same exterior dimensions as 850 sq.cm. bottles. PET roller bottles feature optically-clear rigid side walls for optimal robotic handling and molded in graduation marks for easy volume reference. All bottles are certified non-pyrogenic and have individually printed lot numbers to aid in product traceability. Vent cap roller bottles are available for applications requiring continuous gas exchange. Bottles are sterilized by gamma radiation. Strap packaging facilitates large volume roller bottle handling.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)