Merck
CLS430320
Corning®チューブトップ真空ろ過システム
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane diam. 50 mm
別名:
チューブトップフィルター, 真空システム用フィルター, 研究用フィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.24
物質
cellulose acetate membrane
polypropylene housing (Tube)
polystyrene housing
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
case of 12
メーカー/製品名
Corning 430320
フィルタの容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
膜直径
50 mm
ネック直径
45 mm
チューブサイズ
50 mL
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Corningチューブトップろ過システムは細胞培養培地、生化学液体、およびその他の水溶液のろ過用にデザインされています。このシステムには、150 mLポリスチレン製ろ過漏斗(0.22μm ポア 13.6cm²酢酸セルロース膜付き)、50 mLポリプロピレン製受け遠心管およびポリエチレンネックアダプターとホースコネクターが付属しています。
  • 50 mLの遠心管に直接ろ過することにより不要な移しかえを最小限にしています。
  • それぞれのケースに2個の遠心管立てが付属しています。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速くタンパク質結合が小さいので、細胞溶媒培地のろ過に適しています。
  • ポリプロピレン遠心管にはそれぞれ包装されたキャップが保存用に付属しています。
  • 個々に包装され、滅菌済みで、非発熱性の試験済み。
  • 使用期限はろ過漏斗と出荷箱に記載されています。
  • 膜の使用期限は製造されてから3年です。
遠沈管に直接濾過することにより、液体の移動回数やコンタミネーションの可能性を最小限に抑えます。ポリプロピレン製チューブは標準的な50 mLのサイズで、濾過ユニットには直径50 mmのセルロースアセテート膜が使用されています。非発熱性で、個々に包装されたチューブキャップが付属しています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.