Merck
CLS430172
Corning® culture tubes
15 mL culture tubes, 16 x 125 mm, w/ screw top plug seal cap, polystyrene, TC-treated, sterile, 500/cs
別名:
プラスチック製蓋付試験管, プラスチック製試験管, 細胞培養チューブ, 試験管
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.11
製品CLS430172は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
cap (plugseal)
polystyrene
round bottom tube
無菌性
sterile
特徴
cap threaded; plug seal
disposable
Bottom style: round
包装
pack of 50
case of 500
メーカー/製品名
Corning 430172
キャパシティ
15 mL
直径× L
16 mm × 125 mm
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® cell culture tubes are made of optically clear polystyrene
  • Threaded orange color plug seal cap to prevent leakage
  • Cell culture tubes are treated for optimal cell attachment
  • Tubes are supplied racked in a foam tray
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Recommended till relative centrifugal force (RCF) of 1,400xg
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)