Merck
CLS4079
Corning® universal linear rack for Lambda® Plus single-and multi-channel pipettors
holds six single-channel pipettors, maximum of four 8-channel or 12-channel pipettors.
別名:
pipettor accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.01
製品CLS4079は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
Holds 4 x 8/12-channel pipetors
Holds 6 x single channel pipetors
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 4079
詳細
This universal stand is designed to hold six single-channel pipettors, maximum of four 8-channel or 12-channel pipettors.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)